Få mere at vide
N’-(4-Aminophenyl)-N,N-dimethylacetamidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N'-(4-Aminophenyl)-N,N-dimethylacetamidine |
| CAS | 35556-08-2 |
| Molekylær formel | C10 H15 N3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | N’-(4-Aminophenyl)-N,N-dimethylethanimidamide, BAY-d 9216, p-(1-Dimethylamino ethylimino)aniline |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3/c1-8(13(2)3)12-10-6-4-9(11)5-7-10/h4-7H,11H2,1-3H3/b12-8+ |
| SMIL | CN(C)\C(=N\c1ccc(N)cc1)\C |
| IUPAC navn | N'-(4-aminophenyl)-N,N-dimethylethanimidamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.25 |
| Formel vægt | 177.1266 |