Få mere at vide
N-(4-aminophenyl)-N-methyl-2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetamid, TRC
Artikelnummer. 17939464
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17939464 250 mg
17939204 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17939464 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA628740250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 262368-30-9
Molekylær formel C14H22N4O
Molekylvægt (g/mol) 262.35
Synonym N-(4-Aminophenyl)-N,4-dimethyl-1-piperazineacetamide, N-[[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]carbonyl]-N-methyl-p-phenylenediamine
IUPAC navn N-(4-aminophenyl)-N-methyl-2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetamid
SMIL CN1CCN(CC1)CC(=O)N(C)C2=CC=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-Aminophenyl)-N-methyl-2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetamide
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H22N4O/c1-16-7-9-18(10-8-16)11-14(19)17(2)13-5-3-12(15)4-6-13/h3-6H,7-11,15H2,1-2H3
Formel vægt 262.1794