Få mere at vide
N-[(4-Aminophenyl)methyl]adenosine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489476
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16489476 50 mg -
16472788 10 mg 10mg
16464236 100 mg -
16405537 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16489476 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100130
MedChemExpress N-[(4-Aminophenyl)methyl]adenosine is a adenosine receptor inhibitor, with Ki of 29 nM for Rat ecto-5′-Nucleotidase.
N-[(4-Aminophenyl)methyl]adenosine is a adenosine receptor inhibitor, with Ki of 29 nM for Rat ecto-5′-Nucleotidase.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[(4-Aminophenyl)methyl]adenosine
CAS 95523-13-0
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H20N6O4
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 10 mg/mL (26.85 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3NCC4=CC=C(N)C=C4)O1)O)O
Molekylvægt (g/mol) 372.38
Formel vægt 372.38
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation