missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-[4-(Aminocarbonyl)-3-fluorophenyl]-2-methylalanine Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[4-(Aminocarbonyl)-3-fluorophenyl]-2-methylalanine Methyl Ester |
| CAS | 1242137-21-8 |
| Molekylær formel | C12H15FN2O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15FN2O3/c1-12(2,11(17)18-3)15-7-4-5-8(10(14)16)9(13)6-7/h4-6,15H,1-3H3,(H2,14,16) |
| SMIL | CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(=O)OCC |
| IUPAC navn | methyl 2-(4-carbamoyl-3-fluoroanilino)-2-methylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.26 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?