Få mere at vide
N-(4-aminobutyl)acetamid, TRC
Artikelnummer. 30324386
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30324386 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30324386 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA577033100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-(4-Aminobutyl)Acetamide
CAS 5699-41-2
Molekylær formel C6H14N2O
Mængde 100 mg
Synonym (4-(Acetylamino)butyl)amine, Acetylputrescine, Monoacetylputrescine, N-Acetylputrescine, N1-Acetyl putrescine
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O/c1-6(9)8-5-3-2-4-7/h2-5,7H2,1H3,(H,8,9)
SMIL CC(=O)NCCCCN
IUPAC navn N-(4-aminobutyl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 130.19
Formel vægt 130.1106