Få mere at vide
N-(4-aminobutyl)acetamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Aminobutyl)Acetamide |
| CAS | 5699-41-2 |
| Molekylær formel | C6H14N2O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (4-(Acetylamino)butyl)amine, Acetylputrescine, Monoacetylputrescine, N-Acetylputrescine, N1-Acetyl putrescine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2O/c1-6(9)8-5-3-2-4-7/h2-5,7H2,1H3,(H,8,9) |
| SMIL | CC(=O)NCCCCN |
| IUPAC navn | N-(4-aminobutyl)acetamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.19 |
| Formel vægt | 130.1106 |