Få mere at vide
N-(4-Aminobutyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Aminobutyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide, Hydrochl |
| CAS | 78957-84-3 |
| Molekylær formel | C14 H17 Cl N2 O2 S . Cl H |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17ClN2O2S.ClH/c15-13-7-3-6-12-11(13)5-4-8-14(12)20(18,19)17-10-2-1-9-16;/h3-8,17H,1-2,9-10,16H2;1H |
| SMIL | Cl.NCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12 |
| IUPAC navn | N-(4-aminobutyl)-5-chloronaphthalene-1-sulfonamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 349.28 |
| Formel vægt | 348.0466 |