Få mere at vide
N-(4-Aminobutyl)-2-naphthalenesulfonamide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Aminobutyl)-2-naphthalenesulfonamide, Hydrochloride |
| CAS | 89108-46-3 |
| Molekylær formel | C14 H18 N2 O2 S . Cl H |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O2S.ClH/c15-9-3-4-10-16-19(17,18)14-8-7-12-5-1-2-6-13(12)11-14;/h1-2,5-8,11,16H,3-4,9-10,15H2;1H |
| SMIL | Cl.NCCCCNS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1 |
| IUPAC navn | N-(4-aminobutyl)naphthalene-2-sulfonamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.83 |
| Formel vægt | 314.0856 |