Få mere at vide
N-(4-Aminobenzoyl)-D-glutamic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Aminobenzoyl)-D-glutamic Acid |
| CAS | 5959-18-2 |
| Molekylær formel | C12H14N2O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | D-N-(p-Aminobenzoyl)glutamic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O5/c13-8-3-1-7(2-4-8)11(17)14-9(12(18)19)5-6-10(15)16/h1-4,9H,5-6,13H2,(H,14,17)(H,15,16)(H,18,19)/t9-/m1/s1 |
| SMIL | Nc1ccc(cc1)C(=O)N[C@H](CCC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-[(4-aminobenzoyl)amino]pentanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 266.25 |
| Formel vægt | 266.0903 |