Få mere at vide
N-(4-Aminobenzoyl)-beta-alanine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11459666
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459666 50 g 50g
11449666 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459666 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20213.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7377-08-4
MDL nummer MFCD00009805
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-Aminobenzoyl)-beta-alanine
Smeltepunkt 150°C to 154°C
Molekylær formel C16H14O3
Synonym ethyl xanthene-9-carboxylate, maybridge1_002093, 9h-xanthene-9-carboxylic acid ethyl ester
InChI nøgle LFHPCJSHNRJCEY-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C1C2=CC=CC=C2OC3=CC=CC=C13
IUPAC navn ethyl 9H-xanthene-9-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 254.29
Mængde 50 g
PubChem CID 235688
Formel vægt 208.22
Procent renhed 98%