Få mere at vide
N-(4-Aminobenzoyl)-beta-alanine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11449666
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449666 10 g 10g
11459666 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449666 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20213.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7377-08-4
MDL nummer MFCD00009805
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-Aminobenzoyl)-beta-alanine
Smeltepunkt 150°C to 154°C
Molekylær formel C10H11N2O3
Synonym n-4-aminobenzoyl-beta-alanine, 3-4-amino-benzoylamino-propionic acid, 3-4-aminobenzamido propanoic acid, 4-aminobenzoyl-beta-alanine, unii-ab85ljq945, 3-4-aminobenzoyl amino propanoic acid, n-4-aminophenyl carbonyl-beta-alanine, 3-4-aminophenyl formamido propanoic acid, 3-4-aminophenyl carbonylamino propanoic acid
InChI nøgle VHAXWROFYVPXMZ-UHFFFAOYSA-M
SMIL NC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCCC([O-])=O
IUPAC navn 3-[(4-aminobenzoyl)amino]propansyre
Molekylvægt (g/mol) 207.21
Mængde 10 g
PubChem CID 719629
Formel vægt 208.22
Procent renhed 98%