Få mere at vide
N-(4-amino-6-ethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-N-methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10483073
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10483073 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10483073 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. AC35726DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-amino-6-ethoxy-1, 3, 5-triazin-2-yl)-N-methylamine
CAS 62096-63-3
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C6H11N5O
Mængde 1 g
Synonym 6-ethoxy-n2-methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2-amino-6-ethoxy-4-methylamino-1,3,5-triazine, 2-amino-4-methylamino-6-ethoxy-1,3,5-triazine, n-4-amino-6-ethoxy-1,3,5-triazin-2-yl-n-methylamine, 2-amino-4-methylamino-6-ethoxy-1,3,5-trazine, 2-amino-4-ethoxy-6-methylamino-1,3,5-triazine, 4-amino-6-ethoxy 1,3,5-triazin-2-yl methylamine, maybridge3_000309, 6-ethoxy-n-methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 4-ethoxy-6-methylamino-1,3,5-triazin-2-amine
InChI nøgle HEMSJLNVJJUYEU-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC1=NC(=NC(=N1)NC)N
IUPAC navn 6-ethoxy-2-N-methyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin
Molekylvægt (g/mol) 169.188
PubChem CID 693795
Formel vægt 169.19