Få mere at vide
N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazol-2-yl)-N-methylpropylendiamin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30003481
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30003481 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30003481 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA604970100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazol-2-yl)-N-methyl-propylenedia
CAS 81403-69-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C14 H21 N5 O2 . Cl H
Mængde 100 mg
Synonym 2,4-Quinazolinediamine, N2-(3-aminopropyl)-6,7-dimethoxy-N2-methyl-, hydrochloride (1:1), 2,4-Quinazolinediamine, N2-(3-aminopropyl)-6,7-dimethoxy-N2-methyl-, monohydrochloride (9CI), N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-N-methylpropane-1,3-diamine monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H21N5O2.ClH/c1-19(6-4-5-15)14-17-10-8-12(21-3)11(20-2)7-9(10)13(16)18-14;/h7-8H,4-6,15H2,1-3H3,(H2,16,17,18);1H
SMIL Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCN
IUPAC navn 2-N-(3-aminopropyl)-6,7-dimethoxy-2-N-methylquinazolin-2,4-diamin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 327.81
Formel vægt 327.1462
Procent renhed >95%