missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazol-2-yl)-N-methylpropylenediamine Formamide Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30137147
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137147 100 mg
30006298 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137147 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA604975100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1796934-51-4
Molekylær formel C15H21N5O3 . HCl
Molekylvægt (g/mol) 355.82
Synonym N[3-[(4-Amino-6,7-dimethoxyquinaolin-2-yl)methylamino]propyl]formamide Hydrochloride, Alfuzosin Hydrochloride Impurity E (EP)
IUPAC navn N-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-methylamino]propyl]formamide;hydrochloride
SMIL Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCNC=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazol-2-yl)-N-methylpropylenediamine Formamide Hydrochloride
Analyt- eller komponentnavne N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazol-2-yl)-N-methylpropylenediamine Formamide Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C15H21N5O3.ClH/c1-20(6-4-5-17-9-21)15-18-11-8-13(23-3)12(22-2)7-10(11)14(16)19-15;/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,17,21)(H2,16,18,19);1H
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 100 mg
Formel vægt 355.1411
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.