Få mere at vide
N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazol-2-yl)-N-(methyl-d3)-2-cyanoethylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazol-2-yl)-N-(methyl-d3)-2-cyanoethylamine |
| CAS | 1185144-54-0 |
| Molekylær formel | C14H14D3N5O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-[(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)(methyl-d3)amino]propanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N5O2/c1-19(6-4-5-15)14-17-10-8-12(21-3)11(20-2)7-9(10)13(16)18-14/h7-8H,4,6H2,1-3H3,(H2,16,17,18)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(CCC#N)c1nc(N)c2cc(OC)c(OC)cc2n1 |
| IUPAC navn | 3-[(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-(trideuteriomethyl)amino]propanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 290.34 |
| Formel vægt | 290.1571 |