Få mere at vide
N'-(4-Amino-5-chlor-2-methoxybenzoyl)-N,N-diethylethan-1,2-diamin N-oxid (Metoclopramid N-oxid), Mikromol™
Artikelnummer. 17357199
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17357199 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17357199 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0073.07
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N'-(4-amino-5-chlor-2-methoxybenzoyl)-N,N-diethylethan-1,2-diamin N-oxid (metoclopramid N-oxid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N'-(4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoyl)-N,N-diethylethane-1,2-diamine N-Oxide (Metoclopramide N-Oxide)
CAS 171367-22-9
Analyt- eller komponentnavne N'-(4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoyl)-N,N-diethylethane-1,2-diamine N-Oxide (Metoclopramide N-Oxide)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H22 Cl N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N'-(4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoyl)-N,N-diethylethane-1,2-diamine N-Oxide, Metoclopramide Imp. G (EP), Metoclopramide N-Oxide, Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate Impurity G, Metoclopramide Impurity G, Metoclopramide Impurity G
InChI formel InChI=1S/C14H22ClN3O3/c1-4-18(20,5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)21-3/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19)
SMIL CC[N+]([O-])(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC
IUPAC navn 2-[(4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoyl)amino]-N,N-diethylethanaminoxid
Molekylvægt (g/mol) 315.8
Mængde 100 mg
Formel vægt 315,135 g/mol