Få mere at vide
N'-(4-Amino-5-chlor-2-methoxybenzoyl)-N,N-diethylethan-1,2-diamin N-oxid (Metoclopramid N-oxid), Mikromol™
Beskrivelse
N'-(4-amino-5-chlor-2-methoxybenzoyl)-N,N-diethylethan-1,2-diamin N-oxid (metoclopramid N-oxid)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N'-(4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoyl)-N,N-diethylethane-1,2-diamine N-Oxide (Metoclopramide N-Oxide) |
| CAS | 171367-22-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | N'-(4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoyl)-N,N-diethylethane-1,2-diamine N-Oxide (Metoclopramide N-Oxide) |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C14 H22 Cl N3 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N'-(4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoyl)-N,N-diethylethane-1,2-diamine N-Oxide, Metoclopramide Imp. G (EP), Metoclopramide N-Oxide, Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate Impurity G, Metoclopramide Impurity G, Metoclopramide Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22ClN3O3/c1-4-18(20,5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)21-3/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19) |
| SMIL | CC[N+]([O-])(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC |
| IUPAC navn | 2-[(4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoyl)amino]-N,N-diethylethanaminoxid |
| Vis mere |