missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-[4-Amino-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylpropanamide (FLU-6), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[4-amino-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylpropanamide |
| CAS | 39235-51-3 |
| Molekylær formel | C11 H13 F3 N2 O |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13F3N2O/c1-6(2)10(17)16-7-3-4-9(15)8(5-7)11(12,13)14/h3-6H,15H2,1-2H3,(H,16,17) |
| SMIL | CC(C)C(=O)Nc1ccc(N)c(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | N-[4-amino-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylpropanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.229 |
| Formel vægt | 246.098 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?