missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(4-Amino-3-pyridinyl)-acetamide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Amino-3-pyridinyl)-acetamide Hydrochloride |
| CAS | 676464-96-3 |
| Molekylær formel | C7H9N3O . HCl |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-(4-Amino-3-pyridinyl)-acetamide Monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N3O.ClH/c1-5(11)10-7-4-9-3-2-6(7)8;/h2-4H,1H3,(H2,8,9)(H,10,11);1H |
| SMIL | Cl.CC(=O)Nc1cnccc1N |
| IUPAC navn | N-(4-aminopyridin-3-yl)acetamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.63 |
| Formel vægt | 187.0512 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?