missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(4-Amino-3-pyridinyl)-acetamide-d3 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Amino-3-pyridinyl)-acetamide-d3 Hydrochloride |
| CAS | 2733572-66-0 |
| Molekylær formel | C7H6D3N3O •HCl |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N3O.ClH/c1-5(11)10-7-4-9-3-2-6(7)8;/h2-4H,1H3,(H2,8,9)(H,10,11);1H/i2D,3D,4D; |
| SMIL | NC1=C(NC(C)=O)C([2H])=NC([2H])=C1[2H].[H]Cl |
| IUPAC navn | N-(4-aminopyridin-3-yl-2,5,6-d3)acetamide hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.64 |
| Formel vægt | 190.07 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?