Få mere at vide
N-(4-Amino-2-chlorophenyl)-5-chloro-2-hydroxybenzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Amino-2-chlorophenyl)-5-chloro-2-hydroxybenzamide |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10Cl2N2O2/c14-7-1-4-12(18)9(5-7)13(19)17-11-3-2-8(16)6-10(11)15/h1-6,18H,16H2,(H,17,19) |
| Formel vægt | 296.0119 |