missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-[4-Amino-2-chloro-6-[(2-deoxy-2-fluoro-Beta-D-arabinopyranosyl)amino]-5-pyrimidinyl]-formamide, TRC

Artikelnummer. 30317822
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30317822 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30317822 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6017255MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[4-Amino-2-chloro-6-[(2-deoxy-2-fluoro-beta-D-arabinopyranosyl)amino]-5-pyrimidinyl]-formamide
CAS 1140251-33-7
Molekylær formel C10 H13 Cl F N5 O4
Mængde 5 mg
Synonym N-[4-Amino-2-chloro-6-[(2-deoxy-2-fluoro-β-D-arabinopyranosyl)amino]-5-pyrimidinyl]formamide
InChI formel InChI=1S/C10H13ClFN5O4/c11-10-15-7(13)5(14-2-18)8(17-10)16-9-4(12)6(20)3(19)1-21-9/h2-4,6,9,19-20H,1H2,(H,14,18)(H3,13,15,16,17)/t3-,4+,6-,9-/m1/s1
SMIL Nc1nc(Cl)nc(N[C@@H]2OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2F)c1NC=O
IUPAC navn N-[4-amino-2-chloro-6-[[(2R,3S,4R,5R)-3-fluoro-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]amino]pyrimidin-5-yl]formamide
Molekylvægt (g/mol) 321.69
Formel vægt 321.064
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.