Få mere at vide
N-[4-Amino-2-chloro-6-[(2-deoxy-2-fluoro-Alpha-D-arabinopyranosyl)amino]-5-pyrimidinyl]-formamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[4-Amino-2-chloro-6-[(2-deoxy-2-fluoro-alpha-D-arabinopyranosyl)amino]-5-pyrimidinyl]-formamide |
| CAS | 1140251-30-4 |
| Molekylær formel | C10 H13 Cl F N5 O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | N-[4-Amino-2-chloro-6-[(2-deoxy-2-fluoro-α-D-arabinopyranosyl)amino]-5-pyrimidinyl]formamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13ClFN5O4/c11-10-15-7(13)5(14-2-18)8(17-10)16-9-4(12)6(20)3(19)1-21-9/h2-4,6,9,19-20H,1H2,(H,14,18)(H3,13,15,16,17)/t3-,4+,6-,9+/m1/s1 |
| SMIL | Nc1nc(Cl)nc(N[C@H]2OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2F)c1NC=O |
| IUPAC navn | N-[4-amino-2-chloro-6-[[(2S,3S,4R,5R)-3-fluoro-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]amino]pyrimidin-5-yl]formamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 321.69 |
| Formel vægt | 321.064 |