Få mere at vide
N(4)-Acetylcytosin, 98%
Artikelnummer. 11375329
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11375329 25 g 25g
11365329 5 g 5g
11385329 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11375329 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20851.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 14631-20-0 | C6H7N3O2 | 153,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14631-20-0
Molekylær formel C6H7N3O2
Molekylvægt (g/mol) 153.14
MDL nummer MFCD00134466
InChI nøgle IJCKBIINTQEGLY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 99309
IUPAC navn N-(2-oxo-lH-pyrimidin-6-yl)acetamid
SMIL CC(=O)NC1=CC=NC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N(4)-Acetylcytosine
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 25 g
Synonym n4-acetylcytosine, n-acetylcytosine, n-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl acetamide, acetamide, n-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl, n 4-acetylcytosine, n-2-oxo-1h-pyrimidin-6-yl acetamide, n-2-hydroxypyrimidin-4-yl acetamide, n-2-oxo-3h-pyrimidin-4-yl acetamide, 4-acetylamino-1,2-dihydro-2-pyrimidone
Formel vægt 153.14
Procent renhed 98%