Få mere at vide
N’-(4-Acetylaminophenyl)-N,N-dimethylacetamidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N'-(4-Acetylaminophenyl)-N,N-dimethylacetamidine |
| CAS | 1358054-66-6 |
| Molekylær formel | C12 H17 N3 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | N'-(4-Acetylaminophenyl)-N,N-Dimethylacetamidine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N3O/c1-9(15(3)4)13-11-5-7-12(8-6-11)14-10(2)16/h5-8H,1-4H3,(H,14,16)/b13-9+ |
| SMIL | CN(C)\C(=N\c1ccc(NC(=O)C)cc1)\C |
| IUPAC navn | N-[4-[(E)-1-(dimethylamino)ethylideneamino]phenyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.28 |
| Formel vægt | 219.1372 |