Få mere at vide
N-(4,6-Dimethyl-2-pyridyl)thiourea, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15496507
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496507 5 g 5g
15406517 250 mg 250mg
15486507 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15496507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33661.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 49600-35-3
Molekylær formel C8H11N3S
Molekylvægt (g/mol) 181.26
MDL nummer MFCD15525456
InChI nøgle ZXQTZSMIBLLDGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dimethyl-pyridin-2-yl-thiourea, n-4,6-dimethyl-2-pyridinyl thiourea, n-4,6-dimethyl-2-pyridyl thiourea
PubChem CID 13608509
IUPAC navn (4,6-dimethylpyridin-2-yl)thiourea
SMIL CC1=CC(C)=NC(NC(N)=S)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4,6-Dimethyl-2-pyridyl)thiourea
Smeltepunkt 238°C to 243°C
Mængde 5 g
Formel vægt 181.25
Procent renhed 97%