Få mere at vide
N-(4,6-Dichloro-5-formamidopyrimidin-2-yl)acetamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30049228
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049228 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049228 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3249.160025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-(4,6-Dichloro-5-formamidopyrimidin-2-yl)acetamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4,6-Dichloro-5-formamidopyrimidin-2-yl)acetamide
CAS 136470-91-2
Analyt- eller komponentnavne N-(4,6-Dichloro-5-formamidopyrimidin-2-yl)acetamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H6 Cl2 N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Acetamide, N-[4,6-dichloro-5-(formylamino)-2-pyrimidinyl]-, N-[4,6-Dichloro-5-(formylamino)-2-pyrimidinyl]acetamide
InChI formel InChI=1S/C7H6Cl2N4O2/c1-3(15)11-7-12-5(8)4(10-2-14)6(9)13-7/h2H,1H3,(H,10,14)(H,11,12,13,15)
SMIL CC(=O)Nc1nc(Cl)c(NC=O)c(Cl)n1
IUPAC navn N-(4,6-dichloro-5-formamidopyrimidin-2-yl)acetamide
Molekylvægt (g/mol) 249.0541
Mængde 25 mg
Formel vægt 247.9868 g/mol