Få mere at vide
N-(4,6-Dichloro-5-formamidopyrimidin-2-yl)acetamide, Mikromol™
Beskrivelse
N-(4,6-Dichloro-5-formamidopyrimidin-2-yl)acetamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4,6-Dichloro-5-formamidopyrimidin-2-yl)acetamide |
| CAS | 136470-91-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-(4,6-Dichloro-5-formamidopyrimidin-2-yl)acetamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H6 Cl2 N4 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Acetamide, N-[4,6-dichloro-5-(formylamino)-2-pyrimidinyl]-, N-[4,6-Dichloro-5-(formylamino)-2-pyrimidinyl]acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6Cl2N4O2/c1-3(15)11-7-12-5(8)4(10-2-14)6(9)13-7/h2H,1H3,(H,10,14)(H,11,12,13,15) |
| SMIL | CC(=O)Nc1nc(Cl)c(NC=O)c(Cl)n1 |
| IUPAC navn | N-(4,6-dichloro-5-formamidopyrimidin-2-yl)acetamide |
| Vis mere |