Få mere at vide
N-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-amin, TRC
Artikelnummer. 30135385
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135385 100 mg
30008759 50 mg
30009722 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135385 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD453090100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51322-69-1
Molekylær formel C9H9N5S
Molekylvægt (g/mol) 219.27
Synonym 2,1,3-Benzothiadiazol-4-amine, N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-, N-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine, Deschlorotizanidine, Deschloro tizanidine, Dechloro tizanidine
SMIL C1CN=C(Nc2cccc3nsnc23)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9N5S/c1-2-6(12-9-10-4-5-11-9)8-7(3-1)13-15-14-8/h1-3H,4-5H2,(H2,10,11,12)
Formel vægt 219.0579