Få mere at vide
N-[[4-[[[4-[[[tert-Butyloxycarbonyl]amino][1,1'-biphenyl]-3-yl]amino]carbonyl]phenyl]methyl]carbaminsyre Methylester-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-((4-(((4-((tert-Butyloxycarbonyl)amino)(1,1'-biphenyl)-3-yl)amino)carbonyl)phenyl)methyl)carbamic Acid Methyl Ester-d3 |
| Molekylær formel | C27H26D3N3O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-[[4-[[[4-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino][1,1'-biphenyl]-3-yl]amino]carbonyl]phenyl]methyl]carbamic Acid Methyl Ester-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C27H29N3O5/c1-27(2,3)35-26(33)30-22-15-14-21(19-8-6-5-7-9-19)16-23(22)29-24(31)20-12-10-18(11-13-20)17-28-25(32)34-4/h5-16H,17H2,1-4H3,(H,28,32)(H,29,31)(H,30,33)/i4D3 |
| SMIL | O=C(NC1=CC(C2=CC=CC=C2)=CC=C1NC(OC(C)(C)C)=O)C3=CC=C(CNC(OC([2H])([2H])[2H])=O)C=C3 |
| IUPAC navn | Methyl-D3 (4-((4-((tert-butoxycarbonyl)amino)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)carbamoyl)benzyl)carbamat. |
| Molekylvægt (g/mol) | 478.55 |
| Formel vægt | 478.23 |