Få mere at vide
N-[4-[(4-Methoxyphenyl)amino]phenyl]acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[4-[(4-Methoxyphenyl)amino]phenyl]acetamide |
| CAS | 17785-89-6 |
| Molekylær formel | C15H16N2O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4'-p-Anisidinoacetanilide, 4-Acetamino-4'-methoxy Diphenylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16N2O2/c1-11(18)16-12-3-5-13(6-4-12)17-14-7-9-15(19-2)10-8-14/h3-10,17H,1-2H3,(H,16,18) |
| SMIL | COc1ccc(Nc2ccc(NC(=O)C)cc2)cc1 |
| IUPAC navn | N-[4-(4-methoxyanilino)phenyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.3 |
| Formel vægt | 256.1212 |