Få mere at vide
N-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-5-[(1E)-3-oxo-1-propenyl]-2-pyrimidinyl]-N-methyl-methanesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-5-[(1E)-3-oxo-1-propenyl]-2-pyrimidinyl]-N-methyl-methanesulfonamide |
| CAS | 890028-66-7 |
| Molekylær formel | C18H20FN3O3S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-[4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-5-[(1E)-3-oxo-1-propenyl]-2-pyrimidinyl]-N-methyl-methanesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20FN3O3S/c1-12(2)16-15(6-5-11-23)17(13-7-9-14(19)10-8-13)21-18(20-16)22(3)26(4,24)25/h5-12H,1-4H3/b6-5+ |
| SMIL | CC(C)c1nc(nc(c1\C=C\C=O)c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | N-[4-(4-fluorophenyl)-5-[(E)-3-oxoprop-1-enyl]-6-propan-2-ylpyrimidin-2-yl]-N-methylmethanesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 377.43 |
| Formel vægt | 377.1209 |