Få mere at vide
N-(4-(4-Fluorophenyl)-5-formyl-6-isopropylpyrimidin-2-yl)-N-methylmethanesulfonamide-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-(4-Fluorophenyl)-5-formyl-6-isopropylpyrimidin-2-yl)-N-methylmethanesulfonamide-d6 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18FN3O3S/c1-10(2)14-13(9-21)15(11-5-7-12(17)8-6-11)19-16(18-14)20(3)24(4,22)23/h5-10H,1-4H3/i1D3,2D3 |
| Formel vægt | 357.143 |