Få mere at vide
N-[4-[(4-Ethyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N'-[4-[[6-(methylamino)-4-pyrimidinyl]oxy]phenyl]urea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[4-[(4-Ethyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N'-[4-[(6-(methylamino)-4-pyrimidinyl)oxy]phenyl]urea |
| CAS | 630124-46-8 |
| Molekylær formel | C26 H30 F3 N7 O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | AST-487 (NVP-AST487) |
| InChI formel | InChI=1S/C26H30F3N7O2/c1-3-35-10-12-36(13-11-35)16-18-4-5-20(14-22(18)26(27,28)29)34-25(37)33-19-6-8-21(9-7-19)38-24-15-23(30-2)31-17-32-24/h4-9,14-15,17H,3,10-13,16H2,1-2H3,(H,30,31,32)(H2,33,34,37) |
| SMIL | CCN1CCN(Cc2ccc(NC(=O)Nc3ccc(Oc4cc(NC)ncn4)cc3)cc2C(F)(F)F)CC1 |
| IUPAC navn | 1-[4-[(4-ethylpiperazin-1-yl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[4-[6-(methylamino)pyrimidin-4-yl]oxyphenyl]urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 529.56 |
| Formel vægt | 529.2413 |