missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-[[4-[[(4-Amino[1,1'-biphenyl]-3-yl)amino]carbonyl]phenyl]methyl]carbaminsyre Methylester-d3, TRC

Artikelnummer. 30325803
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30325803 1 mg
30325327 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30325803 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6016321MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[(4-[((4-Amino[1,1'-biphenyl]-3-yl)amino)carbonyl]phenyl)methyl]carbamic Acid Methyl Ester-d3
Molekylær formel C22 H18 D3 N3 O3
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C22H21N3O3/c1-28-22(27)24-14-15-7-9-17(10-8-15)21(26)25-20-13-18(11-12-19(20)23)16-5-3-2-4-6-16/h2-13H,14,23H2,1H3,(H,24,27)(H,25,26)/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])OC(=O)NCc1ccc(cc1)C(=O)Nc2cc(ccc2N)c3ccccc3
IUPAC navn trideuteriomethyl N-[[4-[(2-amino-5-phenylphenyl)carbamoyl]phenyl]methyl]carbamat
Molekylvægt (g/mol) 378.439
Formel vægt 378.177
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.