missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(4-(4-(4-(((2R,4S)-2-((1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy)phenyl)piperazin-1-yl)phenyl)hydrazinecarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-(4-(4-(((2R,4S)-2-((1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy)phenyl)piperazin-1-yl)phenyl)hydrazinecarboxamide |
| CAS | 89848-13-5 |
| Molekylær formel | C30H32Cl2N8O4 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H32Cl2N8O4/c31-21-1-10-27(28(32)15-21)30(18-40-20-34-19-35-40)43-17-26(44-30)16-42-25-8-6-24(7-9-25)39-13-11-38(12-14-39)23-4-2-22(3-5-23)36-29(41)37-33/h1-10,15,19-20,26H,11-14,16-18,33H2,(H2,36,37,41)/t26-,30-/m0/s1 |
| SMIL | O=C(NC1=CC=C(N2CCN(C3=CC=C(OC[C@@H]4O[C@](C5=CC=C(Cl)C=C5Cl)(CN6N=CN=C6)OC4)C=C3)CC2)C=C1)NN |
| Molekylvægt (g/mol) | 639.53 |
| Formel vægt | 638.19 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?