missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl] Rabeprazole Sulfide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl)methyl] Rabeprazole Sulfide |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H36N4O4S/c1-21-24(30-13-11-27(21)36-17-7-15-34-3)19-33-26-10-6-5-9-23(26)32-29(33)38-20-25-22(2)28(12-14-31-25)37-18-8-16-35-4/h5-6,9-14H,7-8,15-20H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 536.2457 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?