Få mere at vide
N-[4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenylidene]methanamine N-Oxide, Mikromol™
Beskrivelse
N-[4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenylidene]methanamine N-Oxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenylidene]methanamine N-Oxide |
| CAS | 209473-00-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-[4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenylidene]methanamine N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17H15Cl2NO |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| SMIL | ClC1=C(Cl)C=C(C2CCC(C3=C2C=CC=C3)=N(C)=O)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.21 |
| Mængde | 25 mg |