Få mere at vide
N-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-methanesulfonamide, TRC
Artikelnummer. 30355162
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30355162 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30355162 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37129010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-methanesulfonamide
CAS 115256-17-2
Molekylær formel C9H12ClNO3S
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H12ClNO3S/c1-15(12,13)11-8-2-4-9(5-3-8)14-7-6-10/h2-5,11H,6-7H2,1H3
SMIL CS(=O)(=O)Nc1ccc(OCCCl)cc1
IUPAC navn N-[4-(2-chloroethoxy)phenyl]methanesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 249.71
Formel vægt 249.0226