missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-methanesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-methanesulfonamide |
| CAS | 115256-17-2 |
| Molekylær formel | C9H12ClNO3S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12ClNO3S/c1-15(12,13)11-8-2-4-9(5-3-8)14-7-6-10/h2-5,11H,6-7H2,1H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)Nc1ccc(OCCCl)cc1 |
| IUPAC navn | N-[4-(2-chloroethoxy)phenyl]methanesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.71 |
| Formel vægt | 249.0226 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?