missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-[4-(2-Bromoethyl)phenyl]methanesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[4-(2-Bromoethyl)phenyl]methanesulfonamide |
| CAS | 90485-25-9 |
| Molekylær formel | C9H12BrNO2S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12BrNO2S/c1-14(12,13)11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5,11H,6-7H2,1H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)Nc1ccc(CCBr)cc1 |
| IUPAC navn | N-[4-(2-bromoethyl)phenyl]methanesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.17 |
| Formel vægt | 276.9772 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?