missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-[[4-[2-(5-Methyl-2-phenyl-4-oxazolyl)ethoxy]phenyl]methyl]glycine Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30469872
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30469872 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30469872 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32066510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-((4-(2-(5-Methyl-2-phenyl-4-oxazolyl)ethoxy)phenyl)methyl)glycine Methyl Ester
CAS 331746-65-7
Molekylær formel C22 H24 N2 O4
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C22H24N2O4/c1-16-20(24-22(28-16)18-6-4-3-5-7-18)12-13-27-19-10-8-17(9-11-19)14-23-15-21(25)26-2/h3-11,23H,12-15H2,1-2H3
SMIL COC(=O)CNCc1ccc(OCCc2nc(oc2C)c3ccccc3)cc1
Molekylvægt (g/mol) 380.437
Formel vægt 380.174
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.