Få mere at vide
N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]metansulfonamid Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 18021570
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18021570 25 mg
18021270 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18021570 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0046.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]metansulfonamid Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride
CAS 16974-44-0
Analyt- eller komponentnavne N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H20 N2 O2 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Sotalol Hydrochloride Imp. A (EP), Sotalol Imp. A (EP), Sotalol USP Related Compound C, Sotalol USP RC C, N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride, Sotalol Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Sotalol Related Compound C as Hydrochloride, Sotalol Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Sotalol Impurity A as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H20N2O2S.ClH/c1-10(2)13-9-8-11-4-6-12(7-5-11)14-17(3,15)16;/h4-7,10,13-14H,8-9H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CC(C)NCCc1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1
IUPAC navn N-[4-[2-(propan-2-ylamino)ethyl]phenyl]metansulfonamid; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 292.83
Mængde 25 mg
Formel vægt 292,1012 g/mol