Få mere at vide
N-[4-[(1RS)-2-Hydroxy-1-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
N-[4-[(1RS)-2-Hydroxy-1-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[4-[(1RS)-2-Hydroxy-1-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide Hydrochloride |
| CAS | 2724689-39-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-[4-[(1RS)-2-Hydroxy-1-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H20 N2 O3 S . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Sotalol Hydrochloride Imp. D (EP), Sotalol Imp. D (EP), N-[4-[(1RS)-2-Hydroxy-1-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide Hydrochloride, Sotalol Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Sotalol Impurity D as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3N5O.H2O/c10-4-2-3(6-1-5-2)7-9-8-4;/h1H,(H2,5,6,7,8,10);1H4 |
| SMIL | Cl.CC(C)NC(CO)c1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1 |
| IUPAC navn | N-[4-[2-hydroxy-1-(propan-2-ylamino)ethyl]phenyl]methanesulfonamide;hydrochloride |
| Vis mere |