Få mere at vide
N-[4-[[(1-Methylethyl)amino]acetyl]phenyl]methanesulphonamide Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 18072040
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18072040 25 mg
18072760 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18072040 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0046.020025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[4-[[(1-Methylethyl)amino]acetyl]phenyl]methanesulphonamide Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[4-[((1-Methylethyl)amino)acetyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride
CAS 5576-49-8
Analyt- eller komponentnavne N-[4-[((1-Methylethyl)amino)acetyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H18 N2 O3 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Sotalol Hydrochloride Imp. B (EP), Sotalol Imp. B (EP), Sotalol USP Related Compound A, Sotalol USP RC A, N-[4-[[(1-Methylethyl)amino]acetyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride, Sotalol Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Sotalol Related Compound A as Hydrochloride, Sotalol Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Sotalol Impurity B as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H18N2O3S.ClH/c1-9(2)13-8-12(15)10-4-6-11(7-5-10)14-18(3,16)17;/h4-7,9,13-14H,8H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CC(C)NCC(=O)c1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1
IUPAC navn N-[4-[2-(propan-2-ylamino)acetyl]phenyl]methanesulfonamide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 306.81
Mængde 25 mg
Formel vægt 306.0805 g/mol