missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-[[4-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]phenyl]methylene]-4-fluorobenzenamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-((4-(((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)phenyl)methylene)-4-fluorobenzenamine |
| CAS | 179411-51-9 |
| Molekylær formel | C19H24FNOSi |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24FNOSi/c1-19(2,3)23(4,5)22-18-12-6-15(7-13-18)14-21-17-10-8-16(20)9-11-17/h6-14H,1-5H3/b21-14+ |
| SMIL | CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(\C=N\c2ccc(F)cc2)cc1 |
| IUPAC navn | (E)-1-[4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyphenyl]-N-(4-fluorophenyl)methanimine |
| Molekylvægt (g/mol) | 329.48 |
| Formel vægt | 329.1611 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?