Få mere at vide
N-(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-5,6-dihydro-1-Naphthalenecarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-5,6-dihydro-1-Naphthalenecarboxamide |
| CAS | 1227162-75-5 |
| Molekylær formel | C18 H22 N2 O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1-Naphthalenecarboxamide, N-(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-5,6-dihydro-, N-(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-5,6-dihydro-1-naphthalenecarboxamide, (S)-N-(Quinuclidin-3-yl)-5,6-dihydronaphthalene-1-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N2O/c21-18(19-17-12-20-10-8-14(17)9-11-20)16-7-3-5-13-4-1-2-6-15(13)16/h2-3,5-7,14,17H,1,4,8-12H2,(H,19,21)/t17-/m1/s1 |
| SMIL | O=C(N[C@@H]1CN2CCC1CC2)c3cccc4CCC=Cc34 |
| IUPAC navn | N-[(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl]-5,6-dihydronaphthalene-1-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.38 |
| Formel vægt | 282.1732 |