missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthalenecarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthalenecarboxamide |
| CAS | 1374226-74-0 |
| Molekylær formel | C18H24N2O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N-[(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl] 5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide, (R)-N-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthalenecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24N2O/c21-18(19-17-12-20-10-8-14(17)9-11-20)16-7-3-5-13-4-1-2-6-15(13)16/h3,5,7,14,17H,1-2,4,6,8-12H2,(H,19,21)/t17-/m0/s1 |
| SMIL | O=C(N[C@@H]1CN2CCC1CC2)c3cccc4CCCCc34 |
| IUPAC navn | N-[(3R)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl]-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.4 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?