Få mere at vide
N-[[(3E)-2-Chloro-3-[(phenylamino)methylene]-1-cyclopenten-1-yl]methylene]-benzenamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[((3E)-2-Chloro-3-[(phenylamino)methylene]-1-cyclopenten-1-yl)methylene]-benzenamine Hydrochloride |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H17ClN2.ClH/c20-19-15(13-21-17-7-3-1-4-8-17)11-12-16(19)14-22-18-9-5-2-6-10-18;/h1-10,13-14,21H,11-12H2;1H/b15-13+,22-14?; |