Få mere at vide
N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]-N,N,N-trimethylammonium chloride, 50% in methanol, Thermo Scientific™
309.65 DKK - 3268.71 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 35141-36-7 |
|---|---|
| Molekylær formel | C9H24ClNO3Si |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.83 |
| MDL nummer | MFCD00054225 |
| InChI nøgle | FYZFRYWTMMVDLR-UHFFFAOYSA-M |
| Synonym | n-trimethoxysilylpropyl-n,n,n-trimethylammonium chloride, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl propan-1-aminium chloride, 1-propanaminium, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride, trimethyl-3-trimethoxysilyl propylammonium chloride, trimethyl 3-trimethoxysilyl propyl azanium chloride, 1-propanaminium,n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride 1:1, 1-propanaminium, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride 1:1, 3-trimethoxysilylpropyl trimethylammonium chloride, acmc-20ak0r, trimethyl-3-trimethoxysilyl propyl ammonium |
| PubChem CID | 94462 |
| IUPAC navn | trimethyl(3-trimethoxysilylpropyl)azanium;chloride |
| SMIL | C[N+](C)(C)CCC[Si](OC)(OC)OC.[Cl-] |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15485775
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H66414.14 |
25g |
344.03 DKK 309.65 DKK / 25g Spare 34.38 DKK 9% Slukket |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
15495775
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H66414.22 |
100g |
835.83 DKK 752.65 DKK / 100g Spare 83.18 DKK 9% Slukket |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
15405785
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H66414.36 |
500g |
3268.71 DKK
500g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiske identifikatorer
| 35141-36-7 | |
| 257.83 | |
| FYZFRYWTMMVDLR-UHFFFAOYSA-M | |
| 94462 | |
| C[N+](C)(C)CCC[Si](OC)(OC)OC.[Cl-] |
| C9H24ClNO3Si | |
| MFCD00054225 | |
| n-trimethoxysilylpropyl-n,n,n-trimethylammonium chloride, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl propan-1-aminium chloride, 1-propanaminium, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride, trimethyl-3-trimethoxysilyl propylammonium chloride, trimethyl 3-trimethoxysilyl propyl azanium chloride, 1-propanaminium,n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride 1:1, 1-propanaminium, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride 1:1, 3-trimethoxysilylpropyl trimethylammonium chloride, acmc-20ak0r, trimethyl-3-trimethoxysilyl propyl ammonium | |
| trimethyl(3-trimethoxysilylpropyl)azanium;chloride |
Tekniske data
| N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]-N,N,N-trimethylammonium chloride | |
| 35141-36-7 | |
| 11°C (52°F) | |
| 1.397 | |
| UN1230 | |
| Hygroscopic | |
| FYZFRYWTMMVDLR-UHFFFAOYSA-M | |
| trimethyl(3-trimethoxysilylpropyl)azanium;chloride | |
| 94462 |
| in 50% methanol | |
| 0.930 g/mL | |
| C9H24ClNO3Si | |
| MFCD00054225 | |
| 11593127 | |
| n-trimethoxysilylpropyl-n,n,n-trimethylammonium chloride, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl propan-1-aminium chloride, 1-propanaminium, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride, trimethyl-3-trimethoxysilyl propylammonium chloride, trimethyl 3-trimethoxysilyl propyl azanium chloride, 1-propanaminium,n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride 1:1, 1-propanaminium, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride 1:1, 3-trimethoxysilylpropyl trimethylammonium chloride, acmc-20ak0r, trimethyl-3-trimethoxysilyl propyl ammonium | |
| C[N+](C)(C)CCC[Si](OC)(OC)OC.[Cl-] | |
| 257.83 | |
| 257.83 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H225-H311-H331-H370-H335-H302-H315-H319
Highly flammable liquid and vapor.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
Causes damage to organs.
May cause respiratory irritation.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P307+P311-P311-P312-P330-P363-P370+P378q-P501c
H225-H301+H311+H331-H370
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packaging Group: II; Proper Shipping Name: METHANOL
missing translation for 'einecsNumber' : 252-393-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
- N-Trimethoxysilylpropyl-N,N,N-trimethylammonium chloride, 50% in Methanol
Palabra de advertencia
- Fare
Clasificación
- Akut toksicitet Kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Indicaciones de peligro
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
Consejos de prudencia
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Methanol, N-Trimethoxysilylpropyl-N,N,N-trimethylammonium chloride
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.