Få mere at vide
N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylendiamin, 97%
Artikelnummer. 10492211 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10492211 500 g Glasflaske 500g
10276650 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10492211 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 216535000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1760-24-3 | C8H22N2O3Si | 222,36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1760-24-3
Molekylær formel C8H22N2O3Si
Molekylvægt (g/mol) 222.36
MDL nummer MFCD00008173
InChI nøgle PHQOGHDTIVQXHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-trimethoxysilyl propyl ethylenediamine, n-2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-2-aminoethylamino propyltrimethoxysilane, en-aptas, silicone a-1120, prosil 3128, aas-m, n1-3-trimethoxysilyl propyl ethane-1,2-diamine, unii-28zcs5ga8g, 3-2-aminoethyl aminopropyl trimethoxysilane
PubChem CID 15659
IUPAC navn N'-(3-trimethoxysilylpropyl)ethan-1,2-diamin
SMIL CO[Si](CCCNCCN)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0300g/mL
Kogepunkt 261 °C
Flammepunkt 136 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)3Si(CH2)3NHCH2CH2NH2
Brydningsindeks 1,4425 til 1,4445
Mængde 500 g
Specifik vægtfylde 1.03
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: hydrolyse
Formel vægt 222.36
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske