Få mere at vide
N-(3-Pyridyl)thiourea, 98+%
Artikelnummer. 11324534
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11324534 5 g 5g
11314534 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11324534 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L01284.06
 Begrænset vare
På lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 30162-37-9 | C6H7N3S | 153,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30162-37-9
Molekylær formel C6H7N3S
Molekylvægt (g/mol) 153.20
MDL nummer MFCD00014635
InChI nøgle CFOJQUGXHMGMOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridylthiourea, 1-3-pyridyl-2-thiourea, 1-pyridin-3-yl thiourea, pyridin-3-yl-thiourea, n-3-pyridyl thiourea, n-pyridin-3-ylthiourea, pyridin-3-yl thiourea, 1-pyridin-3-ylthiourea, amino 3-pyridylamino methane-1-thione, 3-pyridinylthiourea
PubChem CID 2760515
IUPAC navn pyridin-3-ylthiourinstof
SMIL NC(=S)NC1=CC=CN=C1
Specifica
Kemisk navn eller materiale N-(3-Pyridyl)thiourea
Smeltepunkt 158 °C til 162 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 472146
Formel vægt 153.21
Procent renhed ≥98%
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.